Merck
729000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
96%
Synonym(e):
1-Methylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
InChIKey
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
151.9 °F
Flammpunkt (°C)
66.6 °C