Merck
727865
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-HMPB-ChemMatrix® Harz
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Synonym(e):
4-{4-[(Nε-Boc-L-lysyloxy)-methyl]-3-methoxyphenoxy}-buttersäure, polymer gebunden an ChemMatrix®-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktlinie
ChemMatrix®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.40-0.65 mmol/g loading
Partikelgröße
35-100 mesh (wet sieved)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.