Merck
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propyl-amin
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-1-methoxy-propan
Größe auswählen
5 G
122,00 €
25 G
295,00 €
122,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
122,00 €
25 G
295,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
Beilstein:
5725728
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.5%
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
47.3 °F
Flammpunkt (°C)
8.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)