727067
(R)-(−)-2-Chlormandelsäure
ChiPros®, produced by BASF, 98%, ≥97.5% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by BASF
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
crystals
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChIKey
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable