Merck
725889
Sigma-Aldrich
(±)-2-(Trifluormethyl)-piperidin -hydrochlorid
≥96.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10F3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0%
96.0-104.0%
Form
powder
SMILES String
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChIKey
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)