Merck
725404
Sigma-Aldrich
Bis-(2-(bis-(diethylamino)-phosphino)-phenyl)-ether
95%
Synonym(e):
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48N4OP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.565
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
InChIKey
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)