Merck
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-Brombenzoesäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)