Merck
723363
Sigma-Aldrich
5-Cyanothiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C#N
InChI
1S/C11H14BNO2S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-8(7-13)16-9/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LKRPJAKTFWEYGA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)