Merck
722588
Sigma-Aldrich
Kalium 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-Pyrazol-4-Trifluorborat
Synonym(e):
Kalium-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl-4-trifluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11BF3KN2O
Molekulargewicht:
258.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-130 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
InChIKey
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)