Merck
72243
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-bromid Trihydrat
98% (AT)
Synonym(e):
Nickel dibromide hydrate, Nickelous bromide
About This Item
Lineare Formel:
NiBr2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
98% (AT)
Form:
crystals
Qualitätsniveau
Assay
98% (AT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChIKey
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
  • The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)