Merck
721638
Sigma-Aldrich
Kalium-4-(benzyloxy)-phenyltrifluoroborat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11BF3KO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-236 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
InChIKey
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)