Merck
721484
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methylanilin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
27-28 °C
SMILES String
COc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
OPXLVWLFDKRYRB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)