Merck
721387
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl)-propan-2-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-69 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H23BO3/c1-13(2,17)11-8-7-9-12(10-11)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h7-10,17H,1-6H3
InChIKey
NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used as an intermediate in the synthesis of furo[3,2-b]pyridine derivatives as potent kinase inhibitors.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Furo[3,2-b]pyridine: A Privileged Scaffold for Highly Selective Kinase Inhibitors and Effective Modulators of the Hedgehog Pathway
Nvemec V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(4), 1074-1078 (2019)