Wichtige Dokumente
720844
4-Piperidinopiperidin-1-carbonylchlorid
Synonym(e):
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonylchlorid, 1-Chlorcarbonyl-4-piperidinopiperidin, [1,4′-Bipiperidin]-1′-carbonylchlorid
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
SMILES String
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
InChIKey
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
- Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
- Phosphodiesterase 4 inhibitors
- Camptothecin analogs
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)