720100
Kaliumpalmitat-16-d
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-16-d Kaliumsalz, Kalium-hexadecanoat-16-d, Palmitinsäure-16-d Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D;
InChIKey
MQOCIYICOGDBSG-RWQOXAPSSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable