Merck
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-Caprolactam
97%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-on, 1-Boc-2-oxohexamethylenimin, 1-Boc-aza-2-cycloheptanon, N-tert.-Butoxycarbonylhexahyrdo-2H-azepin-2-on, tert.-Butyl-2-oxoazepan-1-carboxylat
Größe auswählen
5 G
55,50 €
55,50 €
Listenpreis111,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
55,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
55,50 €
Listenpreis111,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
InChIKey
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)