Merck
719129
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
Synonym(e):
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
Form
liquid
Konzentration
2.0%
Widerstandsfähigkeit
10-300 Ω-cm
Arbeitsfunktion
4.8 eV
pH-Wert
3.5
Viskosität
8.7 cP(25 °C)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Warnhinweis
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Physikalische Eigenschaften
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Rechtliche Hinweise
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.1 °F
Flammpunkt (°C)
26.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)