Merck
718998
Sigma-Aldrich
(Pyrrolidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11BF3N
Molekulargewicht:
152.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-104 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCC1
InChI
1S/C5H10BF3N/c7-6(8,9)5-10-3-1-2-4-10/h1-5H2/q-1/p+1
InChIKey
IYJIUAKWLMMDRX-UHFFFAOYSA-O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)