Merck
716510
Sigma-Aldrich
1-Bromisochinolin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
SMILES String
Brc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
InChIKey
YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)