Merck
715719
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
99-103 °C
SMILES String
Cc1occc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)