Merck
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl-Cyclobutan-1-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
Cyclobutan-1,1-dicarbonsäure-monoethylester, Monoethyl-1,1-cyclobutandicarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)