Merck
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluor-1-(3-pyridinyl)ethylamin -hydrochlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8ClF3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-104 °C
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
InChIKey
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)