Merck
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-propionsäure Cyclohexylaminsalz
≥98% (CE)
Synonym(e):
L-Azidoalanin Cyclohexylaminsalz, N3-Ala-OH Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3O2 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (CE)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
Zusammensetzung
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
InChIKey
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)