SML0974
(+/-)-JQ1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2′,5′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide, (+/-)-SGCBD01, [(R,S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-1-thia-5,7,8,9a-tetraaza-cyclopenta[e]azulen-6-yl]-acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NN=C2N1C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=NC2CC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3
InChIKey
DNVXATUJJDPFDM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable