Merck
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol -hydrochlorid
≥96.0%
Synonym(e):
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
Beilstein:
6577187
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Form
solid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
InChIKey
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)