Merck
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methyl-pyrrolidinium-tetrafluoroborat
98%
Größe auswählen
50 G
442,00 €
442,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
442,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
442,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (T)
98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% water
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)