Merck
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxenchlorid
≥97.0%
Synonym(e):
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäurechlorid
Größe auswählen
5 G
226,00 €
226,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
226,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
226,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)