Merck
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-Amino)-5-Hexensäure
98%
Synonym(e):
Boc-(R)-3-amino-5-hexensäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
Beilstein:
9397198
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0%
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
allyl
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChIKey
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)