Merck
711411
Sigma-Aldrich
6-Chlorchinoxalin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5N2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChIKey
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)