Merck
710040
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-191 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)