Wichtige Dokumente
710024
1-Phenylvinyl-Boronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
186-190 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(=C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)14-18-12(16)8-15(2)9-13(17)19-14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChIKey
LDAWJVVAQPYNSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)