Merck
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinmethyl]acrylat
97%
Synonym(e):
NPP-acrylat
Größe auswählen
1 G
280,00 €
280,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
280,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
280,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
Enthält
500 ppm TBC as inhibitor
mp (Schmelzpunkt)
38-48 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
InChIKey
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
Allgemeine Beschreibung
NLO monomer
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)