Merck
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-Amino)benzylamin
Synonym(e):
(2-Aminomethyl-phenyl)-carbaminsäure-tert.-butylester
Größe auswählen
1 G
56,84 €
56,84 €
Listenpreis81,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
56,84 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
56,84 €
Listenpreis81,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
bp
238-242 °C
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)