Merck
709611
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodthyronin-(tyrosin phenyl-13C6) -hydrochlorid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
L-Liothyronin-13C6 -hydrochlorid, T3-13C6 -hydrochlorid
Größe auswählen
1 MG
1.430,00 €
5 MG
5.750,00 €
1.430,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
1.430,00 €
5 MG
5.750,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
693.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
1.430,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
InChIKey
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)