Merck
709468
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
Größe auswählen
5 MG
3.520,00 €
10 MG
6.110,00 €
3.520,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
3.520,00 €
10 MG
6.110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
3.520,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥90% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)