Merck
709204
Sigma-Aldrich
Hafniumborid
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
HfB2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.11
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: hafnium
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
3100 °C
Dichte
10.5 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
[Hf]BB
InChI
1S/B2H3.Hf/c1-2;/h1H,2H2;/q+1;-1
InChIKey
JLBVMPIAHRGRAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)