Merck
708267
Sigma-Aldrich
2,8-Dibrom-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetraoctyl-indeno[1,2-b]fluoren
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H76Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
860.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C
SMILES String
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3cc4c(cc13)-c5ccc(Br)cc5C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C52H76Br2/c1-5-9-13-17-21-25-33-51(34-26-22-18-14-10-6-2)47-37-41(53)29-31-43(47)45-40-50-46(39-49(45)51)44-32-30-42(54)38-48(44)52(50,35-27-23-19-15-11-7-3)36-28-24-20-16-12-8-4/h29-32,37-40H,5-28,33-36H2,1-4H3
InChIKey
HDXRVXNYEDMCJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)