Merck
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylsäure
97%
Größe auswählen
250 MG
16,80 €
16,80 €
Listenpreis33,60 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
16,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
16,80 €
Listenpreis33,60 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
157-162 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChIKey
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)