Merck
707597
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoylchlorid
97%
Größe auswählen
5 G
294,00 €
294,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
294,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
294,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChIKey
ITDFRSCTQXOUAC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)