Merck
70750
Sigma-Aldrich
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Wacker Chemie AG, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Silan CMM1, Chlormethyl-dichlor-methylsilan, Chlormethyl-methyldichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.51
Beilstein:
969205
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
Dichte
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
InChIKey
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In