Merck
706930
Sigma-Aldrich
Thioessigsäure-S-11-(bromundecyl)-ester
Synonym(e):
S-(11-Bromundecyl)-Thioacetat
Größe auswählen
1 G
88,90 €
88,90 €
Listenpreis127,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
88,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
88,90 €
Listenpreis127,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.496
Dichte
0.500 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
InChIKey
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oriol Penon et al.
Journal of colloid and interface science, 496, 100-110 (2017-02-20)
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment of cancer by which tumour cells are destroyed using reactive oxygen species produced by photosensitizers following activation with visible or near infrared light. Successful PDT depends on the solubility and the targeting ability of
Protokolle
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.