Merck
706507
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
100 ML
283,00 €
283,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
283,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
283,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C/760 mmHg
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)