Wichtige Dokumente
706442
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-Pyrrolidinmethanoltrimethylsilylether -Lösung
0.05 M in toluene
Synonym(e):
(2S)-2-[Diphenyl-[(trimethylsilyl)-oxy]-methyl]-pyrrolidin, (S)-α,α-Diphenylprolinol-trimethylsilylether, (S)-2-[Diphenyl-(trimethylsilanyloxy)-methyl]-pyrrolidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
0.05 M in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.498
Dichte
0.860 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChIKey
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)