Wichtige Dokumente
706213
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
89-94 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)