Merck
705152
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-Aminothiazol-4-Carboxylat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
177-181 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)