Merck
704865
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-(tributylstannyl)-pyridin
97% (H-NMR)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30BrNSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97% (H-NMR)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534
bp
144-160 °C
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)