Merck
704857
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-Jodpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
Brc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChIKey
FZBHCYSESMFQJL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)