Merck
704016
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-Fluorpyridin
97%
Größe auswählen
5 G
22,65 €
22,65 €
Listenpreis45,30 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
22,65 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
22,65 €
Listenpreis45,30 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-34 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChIKey
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)