Merck
703818
Sigma-Aldrich
Chinoxalin-6-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-6-chinoxalincarboxylat, Methyl-chinoxalin-6-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-11-8/h2-6H,1H3
InChIKey
VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)