Merck
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronsäure-MIDAester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChIKey
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Anwendung
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)